Merck
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
Synonim(y):
7528 M1
Wybierz wielkość
1 G
381,00 zł
5 G
1770,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
381,00 zł
5 G
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H76Cl2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
923.07
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
120-141 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
Klucz InChI
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Katalizator metatezy
Informacje prawne
Produkt Umicore
Dodatkowe informacje dostępne na stronie http://www.pmc.umicore.com.
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)