For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
579726
Grubbs Catalyst® M102
Umicore, 97%
Synonim(y):
Benzylidene-bis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium, Bis(tricyclohexylphosphine)benzylidine ruthenium(IV) dichloride, Dichloro(benzylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® 1st Generation, Grubbs Catalyst® M1a (C823)
Wybierz wielkość
264,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
264,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
153 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Ph].P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3.P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6.Cl.Cl.[Ru]
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Learn more about our metathesis catalysts
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Protokół grupy Trost daje α-winylosilany z końcowych acetylenów przy użyciu katalizatora [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 i innych do hydrosililowania.
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
Powiązane treści
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.