Merck
729345
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722
Umicore
Synonim(y):
Grubbs Catalyst® C711, Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 SIPr (C711), Dichloro[1,3-bis(2,6-isopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene](2-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium(II)
Wybierz wielkość
100 MG
199,00 zł
2 G
2770,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
199,00 zł
2 G
2770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H50Cl2N2ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
710.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
242-246 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
ONAWWBRGWXRMAF-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Preferred catalyst for making trisubstituted olefins by cross metathesis.
Opakowanie
100 mg, 500 mg, 2 g in glass bottle.
Informacje prawne
Product of Umicore
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Increased efficiency in cross-metathesis reactions of sterically hindered olefins.
Stewart IC, et al.
Organic Letters, 10(3), 441-444 (2008)
Schrodi, Y.; Pederson, R.L.
Aldrichimica Acta, 40, 45-45 (2007)
Powiązane treści
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.