Merck
682365
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M207
Umicore
Synonim(y):
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene](3-methyl-2-butenylidene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M2b (C827), Isopentenylidene(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene) (tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) dichloride, [SIMes]dichloro(3-methyl-2-butenylidene)(tricyclohexylphosphine)Ru(II)
Wybierz wielkość
100 MG
105,00 zł
500 MG
491,00 zł
2 G
1540,00 zł
105,00 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
105,00 zł
500 MG
491,00 zł
2 G
1540,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H67Cl2N2PRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
826.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
105,00 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C\C(C)=C/C=[Ru](Cl)(Cl)=C4N(CCN4c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LCOFYVWULBZOTA-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
A general purpose olefin metathesis catalyst similar in reactivity to Grubbs Catalyst® 2nd Generation.
Informacje prawne
Product of Umicore
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ryan P Murelli et al.
Organic letters, 9(9), 1749-1752 (2007-04-03)
[reaction: see text] In the presence of ruthenium-based olefin metathesis catalysts and triphenylphosphine, alpha,beta-unsaturated aldehydes can be olefinated with diazoacetates. This ruthenium-catalyzed transformation has been employed in tandem with olefin cross-metathesis to convert terminal olefins into 1,3-dienoic esters in a
A K Chatterjee et al.
Organic letters, 1(11), 1751-1753 (2000-06-03)
[formula: see text] Trisubstituted alkenes have been prepared for the first time via intermolecular olefin cross-metathesis, using 1,3-dimesityl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene ruthenium alkylidene complexes 3a,b in good yields with moderate E selectivity. In addition, protected alcohols near the geminal disubstituted olefin improve reactivity
Kevin M Kuhn et al.
Organic letters, 12(5), 984-987 (2010-02-10)
A series of ruthenium catalysts have been screened under ring-closing metathesis (RCM) conditions to produce five-, six-, and seven-membered carbamate-protected cyclic amines. Many of these catalysts demonstrated excellent RCM activity and yields with as low as 500 ppm catalyst loadings.
T M Trnka et al.
Accounts of chemical research, 34(1), 18-29 (2001-02-15)
In recent years, the olefin metathesis reaction has attracted widespread attention as a versatile carbon-carbon bond-forming method. Many new applications have become possible because of major advances in catalyst design. State-of-the-art ruthenium catalysts are not only highly active but also
Schrodi, Y.; Pederson, R.L.
Aldrichimica Acta, 40, 45-45 (2007)
Powiązane treści
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.