Kluczowe dokumenty
V900833
Hyaluronidase from bovine testes
Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine testis
białko sprzężone
conjugate (Glucosaminoglycan)
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Formularz
powder
aktywność właściwa
≥750 units/mg solid
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Dowiedz się więcej o glikozoaminoglikanach i proteoglikanach, w tym o strukturze glikozoaminoglikanów (GAG), różnych typach GAG i ich funkcjach.