Dokumenty
389561
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Synonim(y):
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
białko sprzężone
conjugate (Glucosaminoglycan)
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥2000 units (A280)
opakowanie
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
obecność zanieczyszczeń
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Native hyaluronidase from Streptomyces hyaluronlyticus nov. species. Catalyzes the degradation of hyaluronic acid. Produces δ4,5-unsaturated tetra- and hexasaccharides.
Native hyaluronidase from Streptomyces hyaluronlyticus nov. species. Catalyzes the degradation of hyaluronic acid. Produces δ4,5-unsaturated tetra- and hexasaccharides.
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One TRU (Turbidity Reducing Unit = 1 U) is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 50% of hyaluronic acid, determined by a 50% reduction in turbidity, in 30 min at 60°C pH 6.0.
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions prepared in water are stable for up to 2 weeks at 4°C and stock solutions prepared in 500 mM acetate buffer, pH 6.0, are stable for up to 1 month at 4°C.
Inne uwagi
Baker, J.R., et al. 2002. Biochem. J.365, 317.
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer E Rowley et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 68(1), 75-91 (2019-11-13)
Hyaluronan (HA) is a ubiquitous component of the extracellular matrix. The spatial-temporal localization of HA can be visualized in situ using biotinylated HA binding proteins (HABPs). This assay is sensitive to fixation conditions, and there are currently no best practices
Produkty
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Dowiedz się więcej o glikozoaminoglikanach i proteoglikanach, w tym o strukturze glikozoaminoglikanów (GAG), różnych typach GAG i ich funkcjach.