Merck
V900389
Sigma-Aldrich
D-(−)-Ribose
Vetec, reagent grade, 99%
Synonim(y):
Aldehydo-D-ryboza
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
Beilstein:
1723081
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
99%
Formularz
powder
mp
88-92 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Klucz InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Zastosowanie
  • Warunki i mechanizm powstawania pigmentu reakcji Maillarda, Furpenthiazinate, w układzie modelowym i w niektórych kwaśnych hydrolizatach żywności oraz jego właściwości biologiczne...: W artykule zbadano warunki i mechanizmy, w których ᴅ-(-)-ryboza uczestniczy w reakcji Maillarda, tworząc bioaktywne pigmenty, takie jak Furpenthiazinate. Szczegółowo opisano implikacje dla chemii żywności i właściwości odżywczych przetworzonej żywności (Noda et al., 2024).
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiang-Guo Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(35), 3682-3684 (2013-03-29)
Peptide glycosylation with 5-deoxy-5-[(18)F]fluororibose was translated into preclinical settings. The novel (18)F-labeled Siglec-9 peptide was produced using an automated synthesis procedure. The (18)F-labeled Siglec-9 peptide showed favorable binding in the animal model of inflammation in vivo.
Anders Virtanen et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 48(2), 192-209 (2013-03-19)
Deadenylation of eukaryotic mRNA is a mechanism critical for mRNA function by influencing mRNA turnover and efficiency of protein synthesis. Here, we review poly(A)-specific ribonuclease (PARN), which is one of the biochemically best characterized deadenylases. PARN is unique among the
Raman K Sharma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(23), 6821-6830 (2012-10-27)
A series of peracetylated O-aryl α,β-d-ribofuranosides have been synthesized and an efficient biocatalytic methodology has been developed for the separation of their anomers which was otherwise almost impossible by column chromatographic or other techniques. The incubation of 2,3,5-tri-O-acetyl-1-O-aryl-α,β-d-ribofuranoside with Lipozyme®
Thomas L Willett et al.
Bone, 52(2), 611-622 (2012-11-28)
Non-enzymatic glycation (NEG) and advanced glycation endproducts (AGEs) may contribute to bone fragility in various diseases, ageing, and other conditions by modifying bone collagen and causing degraded mechanical properties. In this study, we sought to further understand how collagen modification
Lusani Norah Vhangani et al.
Food chemistry, 137(1-4), 92-98 (2012-12-04)
Maillard reaction products (MRPs) were prepared from aqueous ribose-lysine (RL) and fructose-lysine (FL) model systems at pH 9, heated at 60, 80 and 120 °C for 15, 60 and 120 min. Browning intensity (BI) and pH reduction were monitored throughout