Merck
1286504
USP
Fruktoza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(−)-Fructose, D-Levulose, Fruit sugar
Wybierz wielkość
125 MG
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fructose
manufacturer/tradename
USP
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
F0550000F27931.05321
Fructose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286504
Fructose
Fructose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0550000
Fructose
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
API family
fructose
API family
fructose
API family
-
API family
-
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
100-104 °C (decomposition)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Fructose, dried under vacuum at 70° for 4 h.
Application
Wzorzec referencyjny fruktozy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fruktoza do wstrzykiwań
  • Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy
  • Fruktoza i chlorek sodu do wstrzykiwań
  • Koncentrat laktulozy
  • D-Chiro-Inositol
  • Cukier prasowany
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparable product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fructose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Fructose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(5) (2022)
Inulin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(6), 2360-2360 (2018)
High Fructose Corn Syrup
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(1), 5727-5727 (2018)
Fructose Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2049-2049 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1286504-125MG04061838725851