Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2690,00 zł
agency
DAB 10
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
355 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCO)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency DAB 10 | agency traceable to USP 1133547 | agency - | agency - |
| form solid | form - | form - | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| autoignition temp. 355 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choline chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5001179011 | 04065269270874 |
| 5001175000 | 04022536256061 |
| 5001179025 | 04022536721682 |