Przejdź do
1708707
USP
Kwas walproinowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-777-3
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valproic acid
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu walproinowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Divalproex Sodium
  • Divalproex Sodium Kapsułki o opóźnionym uwalnianiu
  • Divalproex Sodium Tabletki o opóźnionym uwalnianiu
  • Divalproex Sodium Tabletki o przedłużonym uwalnianiu
  • Walproinian sodu do wstrzykiwań
  • Kwas walproinowy
  • Kapsułki kwasu walproinowego
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V0033000PHR1061Y0001422
Valproic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0033000
Valproic acid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas walproinowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
231.8 °F - closed cup
flash_point_c
111 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)