Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1120,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
valproic acid
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
General description
Application
Also used in monographs such as:
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| form solid | form powder | form - | form solid |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium valproate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP452 | 04061835276165 |