Merck
Y0001422
Valproic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Propylpentanoic acid, Valproic acid
Wybierz wielkość
10 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valproic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALDH5A1(7915)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas walproinowy dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Anticonvulsant that also has efficacy as a mood stabilizer in bipolar disorder
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
231.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
111 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anton Pohanka et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 74(7), 648-652 (2014-07-26)
Therapeutic drug monitoring (TDM) of the antiepileptic drug valproic acid (VPA) is recommended in patients with multiple drug therapy or with concomitant disabilities to ensure treatment efficacy and avoid adverse reactions in both adults and children. The use of sampling
Hubert Arokium et al.
PloS one, 9(10), e108682-e108682 (2014-10-08)
Long interspersed element-1 (LINE-1 or L1) retrotransposition induces insertional mutations that can result in diseases. It was recently shown that the copy number of L1 and other retroelements is stable in induced pluripotent stem cells (iPSCs). However, by using an
Alexa P Vitins et al.
Archives of toxicology, 88(8), 1573-1588 (2014-02-19)
Liver injury is the leading cause of drug-induced toxicity. For the evaluation of a chemical compound to induce toxicity, in this case steatosis or fatty liver, it is imperative to identify markers reflective of mechanisms and processes induced upon exposure
Zhida Liu et al.
Scientific reports, 4, 7266-7266 (2014-12-02)
In the history of vaccine development, the synthetic vaccine is a milestone that is in stark contrast with traditional vaccines based on live-attenuated or inactivated microorganisms. Synthetic vaccines not only are safer than attenuated or inactivated microorganisms but also provide
Jennifer A Corcoran et al.
PLoS pathogens, 11(1), e1004597-e1004597 (2015-01-09)
Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is the infectious cause of several AIDS-related cancers, including the endothelial cell (EC) neoplasm Kaposi's sarcoma (KS). KSHV-infected ECs secrete abundant host-derived pro-inflammatory molecules and angiogenic factors that contribute to tumorigenesis. The precise contributions of viral