SU860142
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
white PTFE/blue silicone
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn.
16 mm
śr. × grubość
16 mm × 1.7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Służy jako hermetyczne uszczelnienie i zapobiega zanieczyszczeniom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)