Kluczowe dokumenty
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Synonim(y):
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
Wybierz wielkość
100 EA
483,00 zł
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
483,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
tan PTFE/silicone
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
16 mm
śr. × grubość
16 mm × 0.060 in.
kompatybilność
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)