Przejdź do
30080
Cysteamine hydrochloride
≥97.0% (RT)
Synonim(y):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-858-1
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
MDL number:
Assay:
≥97.0% (RT)
Form:
crystals
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (RT)
form
crystals
mp
64-70 °C, 67-71 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cysteamine hydrochloride has been used in the in-situ generation of chiral cysteamine-capped cadmium sulfide quantum dots (CA-CdS QDs) for the sensing of Cd2+ and S2-.
Biochem/physiol Actions
Cysteamine hydrochloride is derived from the degradation of coenzyme A endogenously. Its concentration in plasma is low. It is commonly used as a drug for the orphan disease cystinosis, a lysosomal storage disorder, in which cysteamine decreases intralysosomal cystine accumulation.
Cysteamine is an aminothiol that can reduce important oxidized disulfide molecules such as cystine to yield cysteine. Cysteamine is used in a wide range of applications from regulation of gene expression, to depletion of somatostatin, to coating of nanoparticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M65004970530078
description
≥97.0% (RT)
description
≥98% (titration)
description
analytical standard
description
BioXtra
assay
≥97.0% (RT)
assay
≥98% (titration)
assay
98.0-101.0% (RT)
assay
98.0-101.0% (redox titration)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
powder or crystals
form
-
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
64-70 °C, 67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)