Merck
PHR1270
Supelco
Fumaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Fumaric acid
Wybierz wielkość
1 G
412,00 zł
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
412,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Beilstein:
605763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
rodzina API
fumaric acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
1364 °F
granice wybuchowości
40 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Fumaric Acid may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by spectrophotometry.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1693 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
272 - 274 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Spectrophotometric estimation of ketotifen fumarate in pharmaceutical formulations
Sastry CSP and Naidu PY
Microchimica Acta, 127(3-4), 219-223 (1997)
Spectrophotometric determination of ascorbic acid in pharmaceuticals by background correction and flow injection
Verma KK, et al.
Analyst, 116(6), 641-645 (1991)
R Gold et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 142(1), 44-48 (2011-03-19)
Fumaric acid was originally therapeutically used in psoriasis. Several lines of evidence have demonstrated immunomodulatory but also neuroprotective effects for FAE. Clinical studies in psoriasis showed a reduction of peripheral CD4+ and CD8+ T-lymphocytes due to the ability of FAE
B Sebók et al.
Orvosi hetilap, 141(3), 129-132 (2000-02-29)
The treatment of psoriasis vulgaris with fumaric acid esters has been controversial for more than 30 years. Recently the fumaric acid derivatives are marketed antipsoriatics in many European countries. In this paper the clinical efficacy, the side effects as well
Qing Xu et al.
Biotechnology advances, 30(6), 1685-1696 (2012-09-04)
The growing concern about the safety of food and dairy additives and the increasing costs of petroleum-based chemicals have rekindled the interest in the fermentation processes for fumaric acid production. The key problems of the industrial production of microbial fumaric
Produkty
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column
Zaproponowano nową metodę RP-HPLC do oznaczania kwasów organicznych w 100% wodnej fazie ruchomej przy użyciu kolumny Ascentis® Express AQ-C18.