Przejdź do
30078
Cysteamine hydrochloride
BioXtra
Synonim(y):
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
753,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.61
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-858-1
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
MDL number:
Assay:
98.0-101.0% (redox titration)
Form:
crystals, powder
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
98.0-101.0% (redox titration)
form
crystals, powder
mol wt
113.61 g/mol
concentration
≤100% (2-aminoethanethiol hydrochloride)
color
colorless to white
pH
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
67-71 °C
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Cysteamine is an aminothiol that can reduce important oxidized disulfide molecules such as cystine to yield cysteine.
Application
Cysteamine is used in a wide range of applications such as regulation of gene expression, depletion of somatostatin and coating of nanoparticles. It may be used to study the potential value of cystine in metabolism disorders such as cystinosis. Cysteamine may be used as a redox sensitive component in biosensor development.
Other Notes
Aminothiol radioprotector; Inducer of duodenal ulcers in rodents;[1] Depletes somatostatin concentration in rat tissues.[2][3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137139PHR927330080
assay
98.0-101.0% (redox titration)
assay
-
assay
-
assay
≥97.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
crystals, powder
form
solid
form
-
form
crystals
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
mp
64-70 °C, 67-71 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)