Kluczowe dokumenty
G004737
HPLC Analysis of Triazole Antifungal Agent Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 0.1 mg/mL in methanol
peaks 1&2: enilconazole
peaks 2&3: eberconazole
peaks 4&5: miconazole
peaks 6&7: ketoconazole
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Note: Peak 2 of enilconzaole coelutes with peak 1 of eberconazole under these conditions.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)