Merck
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Synonim(y):
1-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
Beilstein:
119598
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
imide
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam
  • in ring-opening polymerization of nylon 6
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)