Nazwa produktu
Ketoconazole,
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
solubility
DMSO: soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP11B1(1584), CYP11B2(1585), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588), CYP1A2(1544), CYP24A1(1591), CYP26A1(1592), CYP3A4(1576), CYP51A1(1595), KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290), Cyp17a1(25146), Cyp51(25427), Cyp7a1(25428)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65277-42-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?