Przejdź do
M3512
(±)-Miconazole nitrate salt
imidazole antibiotic
Synonim(y):
1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14Cl4N2O · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39161001
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
EC Number:
245-256-6
MDL number:
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
optical activity
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
InChI key
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Miconazole is an imidazole antifungal agent that is used topically and by intravenous infusion. It is used to inhibit cytochrome P450 [1] and to study automated luminescence-based cytochrome P450 profiling.
Biochem/physiol Actions
Antifungal azole. Mode of action: Inhibits cytochrome P450-dependent 14α-demethylase, which is critical to ergosterol biosynthesis. The accumulated 14α-methylated sterols change the membrane structure of sensitive fungi, resulting in an altered cell membrane permeability. Also inhibits peroxidases, which results in accumulation of peroxide within the cell.
Miconazole interacts with 14-α demethylase, a cytochrome P-450 enzyme necessary for ergosterol biosynthesis. The inhibition of ergosterol results in increased cellular permeability causing leakage of cellular contents. Miconazole may also inhibit endogenous respiration, interact with phospholipids in the cell membrane, inhibit the transformation of yeasts to mycelial forms, inhibit purine uptake, and interfere with triglyceride and phospholipid biosynthesis.
Preparation Note
Sparingly soluble in methanol, slightly soluble in ethanol. Very slightly soluble in water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1443500PHR1163BP253
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D ±0.10° (Specific Rotation (BP))
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Miconazole nitrate salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)