24024AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 HP-RSP Chiralna kolumna HPLC
Wybierz wielkość
8780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8780,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyclodextrin, beta- phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
3.5-7
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
- Bonded phase: (R,S)-Hydroxypropyl modified β-cyclodextrin (high performance)
Informacje prawne
Zastosowanie
kolumna analityczna
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCPokaż więcejActive Filters