Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
Informacje o tej pozycji
366,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
218-221 °C (A) (lit.)
SMILES string
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
InChI key
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥96.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay ≥97.5% (GC) | assay ≥98.5% (GC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| mp 218-221 °C (A) (lit.) | mp 48-50 °C | mp −4.5-−4 °C (lit.) | mp - |
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?