This product is packaged in a 5ML amber glass vial. The closure consists of a coated septum and an aluminum crimp cap with a tear-away aluminum seal. The vial is then overpacked in molded clamshell.
Kluczowe dokumenty
PHR1956
D-Glucuronic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
D-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid
Wybierz wielkość
1580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1580,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1294319
rodzina API
d-glucuronic acid
Formularz
powder
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
mp
159-161 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
Klucz InChI
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Opis ogólny
D-Glucuronic Acid, a naturally occurring hexuronic acid, contains two reactive sites― anomeric hydroxyl and carboxylic acid.[1]
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
해당 제품에 대한 포장 상태 문의드립니다. 200mg이 casting된 형태로 제공되는지, 유리병에 제공되는지 확인부탁드립니다.