Merck
ERMAC082
6-Methylchrysene
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
Beilstein:
1954732
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C19H14/c1-13-12-19-16-8-3-2-6-14(16)10-11-18(19)17-9-5-4-7-15(13)17/h2-12H,1H3
Klucz InChI
ASVDRLYVNFOSCI-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)