Przejdź do
D31206
Dibenz[a,c]anthracene
97%
Synonim(y):
1,2:3,4-Dibenzanthracene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-920-8
Beilstein/REAXYS Number:
1912415
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
bp
518 °C (lit.)
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2cc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C22H14/c1-2-8-16-14-22-20-12-6-4-10-18(20)17-9-3-5-11-19(17)21(22)13-15(16)7-1/h1-14H
InChI key
RAASUWZPTOJQAY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2209669210660523
description
97%
description
99%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
518 °C (lit.)
bp
437.6 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
205-207 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
mp
-
mp
41-46 °C
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)