Merck
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
Synonim(y):
4,5-Methylenephenanthrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Beilstein:
2043908
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
bp
353 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
Klucz InChI
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)