The concentration is in methylene chloride: methanol (1:1).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł 330,75 zł |
Informacje o tej pozycji
330,75 zł
Cena katalogowa441,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
description
Separate Source
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in methylene chloride: methanol (1:1) (varied)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, in methylene chloride: methanol (1:1) (varied) | description TraceCERT®, certified reference material, 10 μg/mL each component in acetonitrile | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 1 mL | description certified reference material, 500 μg/mL each component in acetone |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Analit
- Acenaphthene 1000 μg/mL
- Acenaphthylene 2000 μg/mL
- Anthracene 100 μg/mL
- Benz[a]anthracene 100 μg/mL
- Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL
- Benzo[k]fluoranthene 100 μg/mL
- Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL
- Benzo[a]pyrene 100 μg/mL
- Chrysene 100 μg/mL
- Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
- Fluoranthene 100 μg/mL
- Fluorene 200 μg/mL
- Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL
- 1-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
- 2-Methylnaphthalene 1000 μg/mL
- Naphthalene 1000 μg/mL
- Phenanthrene 100 μg/mL
- Pyrene 100 μg/mL
Słowo ostrzegawcze
Danger
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
207-08-9 + 56-55-3 + 53-70-3 + 205-99-2 + 75-09-2 + 218-01-9 + 50-32-8 + 67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of this PAH mix 3 (861291)