NIST1991
Mix coal tar/petroleum extract in methylene chloride
NIST® SRM® 1991
Wybierz wielkość
5300,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5300,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
Zastosowanie
industrial hygiene
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Naftalen, 1-metylonaftalen, 2-metylonaftalen, bifenyl, dibenzotiofen, fenantren, antracen, 1-metylofenantren, 3-metylofenantren, 9-metylofenantren, 2-metyloantracen, 4H-cyklopenta[def]fenantren, fluoranten, piren, benzo[ghi]fluoranten, benzo[c]fenantren, benzo[a]antracen, Chryzen, Benzo[a]fluoranten, Benzo[b]fluoranten, Benzo[j]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Benzo[e]piren, Benzo[a]piren, Perylen, Benzo[ghi]perylen, Indeno[1,2,3-cd]piren, Dibenz[a,c]antracen, Dibenz[a,h]antracen, Benzo[b]chyrsene, Picene
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Wybrane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA): Acenaften, Fluoren, 1-Metylofluoranten, 3-Metylofluoranten, 1-Metylopiren, 4-Metylopiren, Cyklopenta[cd]piren, Trifenylen, 3-Metylochryzen, Antantren, Dibenz[a,j]antracen, Koronen, Dibenzo[b,k]fluoranten, Dibenzo[a,e]piren, Dibenzo[a,h]piren
Alkilowane grupy WWA:C2-naftaleny, C3-naftaleny, C4-naftaleny,C1-fluoreny,C2-fluoreny, C3-fluoreny,C1-dibenzotiofeny, C2-dibenzotiofeny, C3-dibenzotiofeny,C1-fenantreny/antraceny,C2-fenantreny/antraceny, C3-fenantreny/antraceny, C4-fenantreny/antraceny,C1-fluorantreny/pireny, C2-fluorantreny/pireny,C1-benzantraceny/chryzeny/trifenyleny, C2-benzantraceny/chryzeny/trifenyleny
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)