Kluczowe dokumenty
854165
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass, 11.6 x 32 mm (vial only)
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
114,00 zł
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
114,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
114,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial (with marking spot)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Zastosowanie
Short thread autosampler vial may be used for simultaneously eluting and derivatizing nonylphenol polyethoxy carboxylates (NPECs) to their respective methyl esters, in subcritical (hot) water/ethanol extraction of NPECs from industrial and municipal sludges.[1]
Przydatność
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Inne uwagi
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
  • SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
  • 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Subcritical (hot) water/ethanol extraction of nonylphenol polyethoxy carboxylates from industrial and municipal sludges.
Field JA and Reed RL.
Environmental Science & Technology, 33 (16), 2782-2787 (1999)