Kluczowe dokumenty
29319-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
Wybierz wielkość
100 EA
144,00 zł
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
144,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
144,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
grubość septy
1.5 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)