Kluczowe dokumenty
29658-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) MRQ30 CD vial
volume 1.2 mL, MRQ30 Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
kompatybilność
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informacje prawne
MRQ30 CD Vial is a trademark of QIS, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)