Kluczowe dokumenty
854988
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
conical clear glass
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 31 mm
pojemność
0.1 mL
Opis ogólny
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)