Przejdź do
854971
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE/silicone septum, clear cap
hardness
55 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
fitting
thread for 9 mm
application(s)
general analytical
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SU860079854161
description
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
description
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
description
blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 9 mm
fitting
thread for 9 mm
material
PTFE/silicone septum, clear cap
material
blue polypropylene cap, red PTFE/silicone/red PTFE septum
material
PTFE/red rubber septum, blue polypropylene cap
hardness
55 (Durometer: shore A)
hardness
45 (Durometer: shore A)
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
septum diam. × thickness
9 mm × 1.0 mm
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)