Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
material
PTFE/red rubber septum, blue cap
hardness
60 (Durometer: shore A)
packaging
pkg of 1000 ea
thickness
1.0 mm
application(s)
general analytical
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea | description clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea | description blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea |
| material PTFE/red rubber septum, blue cap | material PTFE/silicone septum, clear cap | material PTFE/red rubber septum, blue polypropylene cap |
| packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea |
| thickness 1.0 mm | thickness - | thickness - |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| hardness 60 (Durometer: shore A) | hardness 55 (Durometer: shore A) | hardness 60 (Durometer: shore A) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?