Przejdź do
854110
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4160,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.03
4160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
conical clear glass (with bottom spring)
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H
6 mm × 28 mm
volume
0.1 mL
application(s)
general analytical
General description
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials [volume 0.1 mL, clear glass conical (with bottom spring)] allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
247052470824701
description
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 1000 ea
description
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.15 mL, conical polypropylene (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
description
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
volume
0.1 mL
volume
0.15 mL
volume
0.15 mL
volume
0.25 mL
material
conical clear glass (with bottom spring)
material
conical clear glass (with polyflange)
material
conical polypropylene (with bottom spring)
material
clear glass (shell style)
O.D. × H
6 mm × 28 mm
O.D. × H
5 mm × 29 mm
O.D. × H
5 mm × 30 mm
O.D. × H
5 mm × 31 mm
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 200 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)