Kluczowe dokumenty
SU860009
Supelco
Short thread autosampler vial (9 mm thread), 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, unassembled, pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
1000 EA
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
clear glass vial
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
These vials are designed to work on almost all autosamplers. They offer the conveniece of screw thread vials for instruments that were originally designed for crimp top vials. The are made with a 6.0 mm opening. There are available in both clear and amber glass.
Przydatność
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Inne uwagi
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
  • 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
  • SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
  • 854110PK1000 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)