Kluczowe dokumenty
821833
TOYOPEARL GigaCap® S-650M Nośniki luzem
bottle of 100 mL, phase sulphonyl, 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® S-650 Cation Exchange Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21833
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulphonyl phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
3-13
pojemność
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl GigaCap S-650 to wysokowydajna żywica kationowymienna* o wysokiej rozdzielczości, zoptymalizowana do zastosowań w skali procesowej, w tym do wychwytywania i oczyszczania IgG, a także do polerowania przeciwciał monoklonalnych. Kulka polimerowa Toyopearl HW-65 została chemicznie zmodyfikowana, aby zapewnić większą liczbę kationowych miejsc wiązania w celu zwiększenia pojemności żywicy.
Podczas gdy żywica Toyopearl GigaCap S-650M została specjalnie zoptymalizowana dla IgG, z dynamiczną zdolnością wiązania w pobliżu 140 mg / ml dla IgG, wykazuje również wysoką zdolność wiązania dla mniejszych białek. Typowa dynamiczna zdolność wiązania lizozymu przekracza 160 mg/ml.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650S ma dynamiczną zdolność wiązania zbliżoną do 165 g/L dla gamma globuliny. Ta wysoka wydajność, w połączeniu ze średnim rozmiarem cząstek 35 μm, sprawia, że żywica Toyopearl GigaCap S-650S jest idealna do zastosowań o wysokiej rozdzielczości.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650 jest stabilna przy dużych prędkościach liniowych, ma dobrą charakterystykę ciśnienie-przepływ i wytrzymuje ciśnienie wsteczne do 3 barów. Wyższa wydajność i stabilność przeciwciśnienia żywicy Toyopearl GigaCap S-650 stwarza możliwości zwiększenia przepustowości na dalszych etapach oczyszczania kationitowego.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650M ma również doskonałą stabilność bazową w 1,0 mol/L NaOH i wykazuje solidne właściwości czyszczenia na miejscu (CIP) z minimalną utratą pojemności po 50 X 1-godzinnych cyklach ekspozycji na działanie żrące, również przy użyciu 1,0 mol/L NaOH. (dane)
*specjalnie zaprojektowany do użytku w złożu wypełnionym.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)