Przejdź do
805874
n-Butylammonium iodide
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
1-Butanaminium iodide, Butylamine hydroiodide, Butylammonium iodide, Greatcell Solar®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
2497,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H12IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
173 °C (exp.)
greener alternative category
SMILES string
CCCCN.I
InChI
1S/C4H11N.HI/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
InChI key
CALQKRVFTWDYDG-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
The iodide and bromide based alkylated halides find applications as precursors for fabrication of perovskites for photovoltaic applications.
n-Butylammonium iodide (BAI) can be used as an additive that facilitates an improvement in the efficiency and stability of perovskite solar cells (PSCs). It can also be used as an organic ligand in the formation of organic-inorganic perovskites for light-emitting diodes (LEDs).
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900817805858912344
description
-
description
≥98%
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
173 °C (exp.)
mp
-
mp
190 °C
mp
-
assay
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?