Przejdź do
821835
TOYOPEARL GigaCap® S-650M Nośniki luzem
phase sulphonyl, bottle of 1 L, 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® S-650 Cation Exchange Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Particle size:
75 μm
Matrix active group:
sulphonyl phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
19 720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
mol wt
2000 - 1,000,000
feature
counter ion Na+
packaging
bottle of 1 L
manufacturer/tradename
Tosoh 21835
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
sulphonyl phase
particle size
75 μm
operating pH
3-13
capacity
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
separation technique
cation exchange
General description
Żywica Toyopearl GigaCap S-650 to wysokowydajna żywica kationowymienna* o wysokiej rozdzielczości, zoptymalizowana do zastosowań w skali procesowej, w tym do wychwytywania i oczyszczania IgG, a także do polerowania przeciwciał monoklonalnych. Kulka polimerowa Toyopearl HW-65 została chemicznie zmodyfikowana, aby zapewnić większą liczbę kationowych miejsc wiązania w celu zwiększenia pojemności żywicy.
Podczas gdy żywica Toyopearl GigaCap S-650M została specjalnie zoptymalizowana dla IgG, z dynamiczną zdolnością wiązania w pobliżu 140 mg / ml dla IgG, wykazuje również wysoką zdolność wiązania dla mniejszych białek. Typowa dynamiczna zdolność wiązania lizozymu przekracza 160 mg/ml.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650S ma dynamiczną zdolność wiązania zbliżoną do 165 g/L dla gamma globuliny. Ta wysoka wydajność, w połączeniu ze średnim rozmiarem cząstek 35 μm, sprawia, że żywica Toyopearl GigaCap S-650S jest idealna do zastosowań o wysokiej rozdzielczości.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650 jest stabilna przy dużych prędkościach liniowych, ma dobrą charakterystykę ciśnienie-przepływ i wytrzymuje ciśnienie wsteczne do 3 barów. Wyższa wydajność i stabilność przeciwciśnienia żywicy Toyopearl GigaCap S-650 stwarza możliwości zwiększenia przepustowości na dalszych etapach oczyszczania kationitowego.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650M ma również doskonałą stabilność bazową w 1,0 mol/L NaOH i wykazuje solidne właściwości czyszczenia na miejscu (CIP) z minimalną utratą pojemności po 50 X 1-godzinnych cyklach ekspozycji na działanie żrące, również przy użyciu 1,0 mol/L NaOH. (dane)
*specjalnie zaprojektowany do użytku w złożu wypełnionym.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
821834821833822875
description
phase sulphonyl, bottle of 1 L, 75 μm particle size
description
phase sulphonyl, bottle of 250 mL, 75 μm particle size
description
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 75 μm particle size
description
phase sulphonyl, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix active group
sulphonyl phase
matrix active group
sulphonyl phase
matrix active group
sulphonyl phase
matrix active group
sulphonyl phase
particle size
75 μm
particle size
75 μm
particle size
75 μm
particle size
35 μm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)