821834
TOYOPEARL GigaCap® S-650M Nośniki luzem
phase sulphonyl, bottle of 250 mL, 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® S-650 Cation Exchange Media
Wybierz wielkość
4270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4270,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21834
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulphonyl phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
3-13
pojemność
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Podczas gdy żywica Toyopearl GigaCap S-650M została specjalnie zoptymalizowana dla IgG, z dynamiczną zdolnością wiązania w pobliżu 140 mg / ml dla IgG, wykazuje również wysoką zdolność wiązania dla mniejszych białek. Typowa dynamiczna zdolność wiązania lizozymu przekracza 160 mg/ml.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650S ma dynamiczną zdolność wiązania zbliżoną do 165 g/L dla gamma globuliny. Ta wysoka wydajność, w połączeniu ze średnim rozmiarem cząstek 35 μm, sprawia, że żywica Toyopearl GigaCap S-650S jest idealna do zastosowań o wysokiej rozdzielczości.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650 jest stabilna przy dużych prędkościach liniowych, ma dobrą charakterystykę ciśnienie-przepływ i wytrzymuje ciśnienie wsteczne do 3 barów. Wyższa wydajność i stabilność przeciwciśnienia żywicy Toyopearl GigaCap S-650 stwarza możliwości zwiększenia przepustowości na dalszych etapach oczyszczania kationitowego.
Żywica Toyopearl GigaCap S-650M ma również doskonałą stabilność bazową w 1,0 mol/L NaOH i wykazuje solidne właściwości czyszczenia na miejscu (CIP) z minimalną utratą pojemności po 50 X 1-godzinnych cyklach ekspozycji na działanie żrące, również przy użyciu 1,0 mol/L NaOH. (dane)
*specjalnie zaprojektowany do użytku w złożu wypełnionym.
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)