Przejdź do
1.05819
Tetrahydrat octanu magnezu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Magnesium acetate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
54 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Mg · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-554-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39021909
Assay:
99.5-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1200 g/L
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.5-102.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
6.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
solubility
1200 g/L
density
1.45 g/cm3
bulk density
510 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.001%, Na: ≤0.001%, Sr: ≤0.005%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005% (ACS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Optymalizacja procesu syntezy zol-żel w celu przygotowania cząstek MgF2 do procesu powlekania na dużą skalę: Chociaż badania te koncentrują się na fluorku magnezu, mogą być analogiczne do procesów obejmujących tetrahydrat octanu magnezu, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych na dużą skalę związanych z naukami o materiałach, prezentując techniki optymalizacji protokołów syntezy w celu lepszego zastosowania przemysłowego i skalowalności (Scheurell et al., 2015).
  • Krystalizacja i wstępna analiza krystalograficzna β-mannanazy z Bacillus licheniformis: W artykule omówiono procesy krystalizacji, które mogą wykorzystać tetrahydrat octanu magnezu jako czynnik krystalizujący, pokazując potencjalne zastosowania w opracowywaniu testów biochemicznych i biotechnologii farmaceutycznej, co może być interesujące dla naukowców z dziedzin biochemii i farmacji (Songsiriritthigul et al., 2011).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,5 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0,001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0.001 %
Na (sód): ≤ 0,001 %
Sr (stront): ≤ 0,005 %
Zn (cynk): ≤ 0,0002 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat octanu magnezu
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)