Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
packaging
pack of 200
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
color
red
Features and Benefits
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135˚C (275˚F)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German. | description Imprinted in black with Biohazard symbol. | description - | description - |
| color red | color red | color - | color - |
| packaging pack of 200 | packaging pack of 100 | packaging pack of 1000 | packaging pkg of 200 ea |
| manufacturer/tradename Bel-Art F13164-2535 | manufacturer/tradename Bel-Art F13166-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F13166-0001 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS10322 |
| W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in. | W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in. | W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm | W × H × thickness - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® biohazard disposal bags
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?