Kluczowe dokumenty
CLS11706
Rurka wirówki 1240 z systemem zamkniętym
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
Wybierz wielkość
2 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11706
Parametry
3000 × g max. RCF
śr. korka
35.2 mm , approx.
pojemność
50 mL
probówka śr.
29.1 mm , approx.
dopasowywanie
cap (CentriStar)
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)