Przejdź do
B8151
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
Synonim(y):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags, 131660000, F13166-0000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
color
red
Application
Scienceware® biohazarddisposal bags are suitable for disposing of tips and tubes.
Features and Benefits
  • ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests .
  • For space-saving disposal in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid® Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102).
  • Autoclave friendly at 121°C (250°F)
  • Possesses a long flap for easy opening
  • Made of high molecular weight high-density (HMHD) polyethylene
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8276BAF131660001HS10322
packaging
pack of 100
packaging
pack of 200
packaging
pack of 1000
packaging
pkg of 200 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10322
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm
W × H × thickness
-
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
description
-
description
-
color
red
color
red
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)