Kluczowe dokumenty
57162-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Synonim(y):
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 15 & 20ML VIALS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Zastosowanie
Recommended 15 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27159, 27008, 27014-U. Recommended 20 mL vials compatible with this product: Cat. No. Z190527, 190523-1PAK.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)