23207
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Synonim(y):
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red polypropylene rack
opis
vial size: 2 mL
Właściwości
positions 50 vials per rack
opakowanie
pkg of 5 ea
statyw dł. × szer. × wys.
192 mm × 100 mm × 23 mm
otwór dołka
12.5 mm
kompatybilność
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta