Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
AC/DC input
230 V AC, Schuko plug
feature
CE compliant, to hold 4 100 mL round buckets, to hold 4 50 mL conical tubes, to hold 8 15 mL conical tubes , incl. rotor A-4-38 and 15/50 mL adapters
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702000320 (EU)
parameter
3000 × g, 4400 rpm
technique(s)
centrifugation: suitable
General description
- Wirówka 5702 do standardowych zastosowań
- Chłodzona wirówka 5702 R do próbek wrażliwych na ciepło
Jakość i bezpieczeństwo
- Komora rotora ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa w czyszczeniu
- Wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
- Blokada klawiszy zapobiegająca przypadkowej zmianie parametrów
- Opcjonalnie dostępne aerozoloszczelne pokrywy do bezpiecznego wirowania niebezpiecznych próbek
Features and Benefits
- Maks. prędkość: 3 000 × g (4 400 obr./min)
- Bardzo kompaktowe wymiary, dzięki czemu zmieści się na każdym stanowisku laboratoryjnym
- Bardzo cicha praca z korzyścią dla środowiska
- Niska wysokość dostępu ułatwiająca załadunek i rozładunek próbek
- Funkcja hamulca SOFT do powolnego przyspieszania i hamowania. Zoptymalizowana do separacji komórek przez wirowanie gradientowe
- Funkcja "At set RPM" uruchamia licznik czasu po osiągnięciu wybranej prędkości obrotowej w celu uzyskania powtarzalnych przebiegów wirowania
- Blokada klawiszy zapobiegająca niezamierzonym regulacjom
- Komora wirnika ze stali nierdzewnej jest odporna na rdzę i łatwa do czyszczenia
- Elektroniczne wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description incl. rotor A-4-38 and 15/50 mL adapters, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz | description w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug | description w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz | description without rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5702000320 (EU) | manufacturer/tradename 5702000065, Eppendorf® 5702000065 | manufacturer/tradename 5702000010, Eppendorf® 5702000010 | manufacturer/tradename Eppendorf® 5703000010 (EU) |
| feature CE compliant, to hold 4 50 mL conical tubes, incl. rotor A-4-38 and 15/50 mL adapters, to hold 4 100 mL round buckets, to hold 8 15 mL conical tubes | feature CE compliant, w/o rotor | feature CE compliant, w/o rotor | feature CE compliant, refrigerated, without rotor |
| parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter 3000 × g, 4400 rpm | parameter temp. range at -9-40 °C, 3000 × g, 4400 rpm |
| AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input 230 V AC, UK plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug | AC/DC input 230 V AC, Schuko plug |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable |
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Wirówka 5702 G
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?