57103-U
Visiprep™ 5-port Flask Vacuum Manifold
standard
Synonim(y):
Akcesoria do kolb z kolektorem próżniowym SPE
Wybierz wielkość
8530,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8530,00 zł
Polecane produkty
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Each port on both the standard and DL Visiprep models are equipped with flow control valves.
Recommended Flasks: Aldrich® single-neck flask, 50 mL, joint: ST/NS 24/40
- Round Bottom (Cat. No. Z414484)
- Flat Bottom (Cat. No. Z418773)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)