Kluczowe dokumenty
57042
Supelco
Visprep SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
Wybierz wielkość
12 EA
168,00 zł
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
168,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
168,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pk of 12
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
rozmiar
10 mm × 75 mm
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)